Fontos dokumentumok
SRP0572
Sigma-Aldrich
TIGIT, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, VSIG9, VSTM3
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
39.7 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... TIGIT(201633)
Általános leírás
Human T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT), also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9, VSIG9, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, and VSTM3, GenBank Accession No. NM_173799, a.a. 22-141 fused to Fc region of human IgG,expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 39.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1