Fontos dokumentumok
B4063
BIMU8 hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,3-Dihydro-N-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1H-benzimidazole-1-carboxamide Hydrochloride (1:1) hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
off-white to light tan
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H26N4O2.ClH.H2O/c1-12(2)22-16-6-4-5-7-17(16)23(19(22)25)18(24)20-13-10-14-8-9-15(11-13)21(14)3;;/h4-7,12-15H,8-11H2,1-3H3,(H,20,24);1H;1H2/t13-,14+,15-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZJJVFOOACXPTH-XZAJHMFNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3