Fontos dokumentumok
494126
Sigma-Aldrich
Ghrelin, Human, Synthetic
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a).
Szinonimák:
Ghrelin, Human, Synthetic, H₂N-GS-S(n-octanoyl)-FLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPR-CO₂H
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C149H249N47O42
CAS-szám:
Molekulatömeg:
3370.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a). Ghrelin is secreted predominantly in the stomach and stimulates growth hormone release from the pituitary gland.
Kiszerelés
Yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
H-Gly-Ser-Ser(n-Octanoyl)-Phe-Leu-Ser-Pro-Glu-His-Gln-Arg-Val-Gln-Gln-Arg-Lys-Glu-Ser-Lys-Lys-Pro-Pro-Ala-Lys-Leu-Gln-Pro-Arg-OH
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kojima, M. 2008. Regul. Pept.145, 2.
Wu, J.T., and Kral, J.G. 2004. Ann. Surg.239, 464
Kojima, M., et al. 1999. Nature402, 656.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3