SRP0349
Flt3 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CD135, FLK2, STK1, fms-related tyrosine kinase 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
molekulatömeg
54.2 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... FLT3(2322)
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1