Fontos dokumentumok
H8416
Stem Cell Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
SCF, c-Kit ligand
About This Item
Javasolt termékek
product name
Stem Cell Factor human, SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤200 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... KITLG(4254)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Cikkek
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com