401487
IKK-2 Inhibitor VIII
The IKK-2 Inhibitor VIII, also referenced under CAS 406208-42-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Szinonimák:
IKK-2 Inhibitor VIII, 2-Amino-6-(2-(cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl)-4-(4-piperidinyl)-3-pyridinecarbonitrile, ACHP
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H24N4O2/c22-11-16-15(14-6-8-24-9-7-14)10-17(25-21(16)23)20-18(26)2-1-3-19(20)27-12-13-4-5-13/h1-3,10,13-14,24,26H,4-9,12H2,(H2,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYVFBWXIOCLHPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
IKK-2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
WGK
WGK 2