SRP3034
E-Selectin human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
CD62E, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1 (ELAM1),, SELE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
sterilitás
sterile
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
65-85 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SELE(6401)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3