Fontos dokumentumok
S7901
Stem Cell Factor human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, cell culture | mammalian: suitable
Szinonimák:
SCF, c-Kit ligand
About This Item
Javasolt termékek
product name
Stem Cell Factor human, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
form
powder
hatékonyság
1-5 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
protein 18.5 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... KITLG(4254)
Alkalmazás
- In vitro differentiation of equine embryonic stem cells
- Chemotaxis detection system
- Ex vivo expansion of umbilical cord blood CD34+ cells
- Cytokine therapy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Protocols
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.