SRP0348
Flt1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
VEGFR1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor receptor)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
molekulatömeg
67.5 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... FLT1(2321)
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1