SRP3134
p16-INK-4a
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for mammalian cell culture
Szinonimák:
CDK4I, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, Multiple tumor suppressor 1, p16-INK4, p16INK4A
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
p16-INK-4a human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
16.5 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
off-white to yellow
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CDKN2A(1029)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)