Merck
SML3065
Sigma-Aldrich
PFI-6
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)isoxazole-3-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H21N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.42
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
PFI-6 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of MLLT1/3. PFI-6 binds into the YEATS domain of MLLT1/3.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3