Fontos dokumentumok
SML1249
Sigma-Aldrich
KT185
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2-Phenylpiperidin-1-yl)(4-(3′-(piperidine-1-carbonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, [4′-[1-[(2-Phenyl-1-piperidinyl)carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl][1,1′-biphenyl]-3-yl]-1-piperidinyl-methanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H33N5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
519.64
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
KT185 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6.
KT185 is a very potent, selective inhibitor of a/b-Hydrolase Domain Containing 6 (ABHD6). The compond KT185 is orally bioavailable and inhibits ABHD6 activity in the brain and liver of mice.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.