233100
CL-387,785
A cell-permeable and irreversible inhibitor of EGF-receptor (EGFR) kinase activity in vivo (IC₅₀ = 250-490 pM) as well as EGF-stimulated autophosphorylation of tyrosine residues in the EGFR in vivo (IC₅₀ = 5 nM).
Szinonimák:
CL-387,785, N-[4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-quinazolinyl]-2-butynamide, EKI-785
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C#CC
InChI
1S/C18H13BrN4O/c1-2-4-17(24)22-14-7-8-16-15(10-14)18(21-11-20-16)23-13-6-3-5-12(19)9-13/h3,5-11H,1H3,(H,22,24)(H,20,21,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTYYWOYVBXILOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
EGFR kinase activity
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Discafani, C.M., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 57, 917.
Sweeney, W.E., et. al. 1999. Kidney Int.56, 406.
WGK
WGK 1