SML3775
Desthiobiotin-Phenol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4R,5S)-N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide, DBP, Desthiobiotin-Tyramide, N-(4-Hydroxyphenethyl)-6-((4R,5S)-5-methyl-2-oxoimidazolidin-4-yl)hexanamide, d-Desthiobiotin-Phenol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3