AB1589P
Anti-Adenosine A2b Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
A2b Receptor Antibody, Adenosine A2b Antibody, Anti-Adenosine Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADORA2B(136)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique), 40-100 μg membrane proteins/lane of striatal membranes. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection or milk-based antibody diluent are used.
Immunocytochemistry: Caufield, 2003. Light 2% PFA fixation 5-10 minutes --long fixations lower staining intensity.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A2aR peptide (Cat. Number AG292)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2