Fontos dokumentumok
SML1976
DIM-C-pPhCO2Me
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(di-1H-Indol-3-ylmethyl)-benzoic acid methyl ester, Benzoic acid, 4-(di-1H-indol-3-ylmethyl)-, methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
pink to light red
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=CC=CC=C54)C=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3