Merck
SML3174
Sigma-Aldrich
Icariside II
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-4-one, Baohuoside-I, Icariin II, Baohuoside I
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H30O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
514.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -101 to -129°, c = 0.5 in ethanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)OC)c(c(cc3O)O)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGMYNFJANBHLKA-LVKFHIPRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Icariside II (Baohuoside-I) is a flavonoid with cytoprotective, neuroprotective, antiproliferative, and erectile function properties.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)