Fontos dokumentumok
371708
Sigma-Aldrich
Gβγ Modulator II, Gallein
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities.
Szinonimák:
Gβγ Modulator II, Gallein, 4,5-Dihydroxyfluorescein, dihydrate, 2-(3,4,5-Trihydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-benzoic acid, dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12O7 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.34
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
burgundy
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities. Reported to exhibit in vivo prophylactic efficacy against carrageenan-induced neutrophil recruitment and tissue swelling in a murine paw edema model via either intraperitoneal or oral administration.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Lehmann, D.M., et al. 2008. Mol. Pharmacol.73, 410.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1