Fontos dokumentumok
SML2805
Narciclasine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Narciclasine, (2S-(2-alpha,3-beta,4-beta,4a-beta))-3,4,4a,5-tetrahydro-2,3,4,7-tetrahydroxy-(1,3)Dioxolo(4,5-j)phenanthridin-6(2H)-one, 3,4,4a,5-Tetrahydro-2,3,4,7-tetrahydroxy-(1,3)dioxolo(4,5-j)phenanthridin-6(2H)-one, BRN 1087400, Lycoricidin-A, Lycoricidinol, NSC 266535
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 167 to 187° in DMSO
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C=C2[C@@H](NC(=O)c3c(O)c4OCOc4cc23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H13NO7/c16-6-1-5-4-2-7-13(22-3-21-7)11(18)8(4)14(20)15-9(5)12(19)10(6)17/h1-2,6,9-10,12,16-19H,3H2,(H,15,20)/t6-,9+,10+,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZAZURSABQIKGB-AEKGRLRDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3