1270774
USP
Flax seed oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Linseed oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flax seed oil
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.4795 (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)