Fontos dokumentumok
SML2727
BAY 41-8543
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-(4-morpholinyl)-4,6-pyrimidinediamine, BAY41-8543
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to very dark brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C[n]2nc(c5c2nccc5)c3nc(c(c(n3)N)N4CCOCC4)N
InChI
1S/C21H21FN8O/c22-15-6-2-1-4-13(15)12-30-21-14(5-3-7-25-21)16(28-30)20-26-18(23)17(19(24)27-20)29-8-10-31-11-9-29/h1-7H,8-12H2,(H4,23,24,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQYFUZRYBJBAGZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)