Merck
SML3595
Sigma-Aldrich
Riociguat
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
BAY 63-2521, BAY 632521, Methyl [4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]methylcarbamate, N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19FN8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC(N)=C1N(C(OC)=O)C
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Riociguat is a soluble guanylate cyclase stimulator in clinical trials for pulmonary hypertension. It increases cGMP production and induces pulmonary vasodilation. It has not effect on phosphodiesterases PDE1-9 and PDE11 when used a concentrations less than 3µM.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Discovery of riociguat (BAY 63-2521): a potent, oral stimulator of soluble guanylate cyclase for the treatment of pulmonary hypertension
ChemMedChem, 4, 853-865 (2009)
Riociguat for pulmonary hypertension--a glass half full
The New England Journal of Medicine, 369, 386-388 (2013)