Fontos dokumentumok
SML2667
AC261066
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[4-(2-Butoxyethoxy)-5-methyl-2-thiazolyl]-2-fluorobenzoic acid, AC 261066, AC-261066
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H20FNO4S/c1-3-4-7-22-8-9-23-15-11(2)24-16(19-15)12-5-6-13(17(20)21)14(18)10-12/h5-6,10H,3-4,7-9H2,1-2H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSAOETBFVAWNRP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3