Merck
Y0001033
Levodropropizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Phenylpiperazine, N-Phenyldiethylenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
Beilstein:
132157
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levodropropizine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
286 °C (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Levodropropizine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F
Lobbanási pont (C)
140 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)