L0420000
Levodropropizine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levodropropizine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)