559396
SB 220025
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and specific inhibitor of human p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 60 nM).
Szinonimák:
SB 220025, 5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinlyl)imidazole, p38 MAP Kinase Inhibitor XIV
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
60 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white to pale yellow
oldhatóság
DMSO: 22 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2nc[n](c2c4nc(ncc4)N)C3CCNCC3
InChI
1S/C18H19FN6/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSPFURGQAYMVAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
P38MAPK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Wang, Z., et al. 1998. Structure6, 1117.
WGK
WGK 1