Fontos dokumentumok
SML2350
Ferroquine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]methyl]-2-[(dimethylamino)methyl]-ferrocene, 7-Chloro-4-(((2-((dimethylamino)methyl)ferrocenyl)methyl)amino)quinoline, Ferrochloroquine, SSR 97193
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow to brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C]1[C]C[C][C]1CNC2=C(C=CC(Cl)=C3)C3=NC=C2.[C]4[C][C][C]C4.[Fe]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)