Fontos dokumentumok
SML2696
RSM932A
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
1,1′-[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium dibromide (9CI), 1,1′-[[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]bis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium] bromide, RSM 932A, TCD-717
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
faint yellow to dark orange
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC=[N+](CC2=CC=C(C3=CC=C(C[N+]4=CC=C(N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C)C6=CC=CC=C46)C=C3)C=C2)C7=CC=CC=C17)C8=CC=C(Cl)C=C8
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3