Merck
SML2018
Sigma-Aldrich
GSK4027
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Bromo-2-methyl-5-(((3R,5R)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)-amino)pyridazin-3(2H)-one, 4-Bromo-2-methyl-5-[[(3R,5R)-1-methyl-5-phenyl-3-piperidinyl]amino]-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21BrN4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.28
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
Biokémiai/fiziológiai hatások
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
It acts as a chemical probe for PCAF/GCN5.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3