Fontos dokumentumok
SML3360
STM2457
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[(6-{[(Cyclohexylmethyl)amino]methyl}imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxamide, STM 2457, STM-2457
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C(NCC2=CN3C=C(CNCC4CCCCC4)C=CC3=N2)=O)N=C5C=CC=CN15
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24-12-21(29-23-8-4-5-11-31(23)24)25(33)27-15-20-17-30-16-19(9-10-22(30)28-20)14-26-13-18-6-2-1-3-7-18/h4-5,8-12,16-18,26H,1-3,6-7,13-15H2,(H,27,33)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)