Fontos dokumentumok
SML1992
FM-479
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-2-Cyano-3-(5-(1-cyclohexyl-6-methyl-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)furan-2-yl)-N,N-dimethylacrylamide, 2-Cyano-3-(5-(1-cyclohexyl-6-methyl-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)furan-2-yl)-N,N-dimethylacrylamide, FM-381 Inactive Control
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(/C(C#N)=C/C(O1)=CC=C1C2=NC3=CN=C(N(C)C=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)=O)C
InChI
1S/C25H26N6O2/c1-29(2)25(32)16(14-26)13-18-9-10-21(33-18)24-28-20-15-27-23-19(11-12-30(23)3)22(20)31(24)17-7-5-4-6-8-17/h9-13,15,17H,4-8H2,1-3H3/b16-13+
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
FM-381, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase FM-381, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)