Fontos dokumentumok
I9532
Icilin
≥97% (HPLC), solid
Szinonimák:
1-(2-Hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-2-one, AG-3-5
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCEFMOGVOYEGJN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)