Fontos dokumentumok
SML2044
DMAT
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
CK2 Inhibitor II, 2-Dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine, DMAT
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1nc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H7Br4N3/c1-16(2)9-14-7-5(12)3(10)4(11)6(13)8(7)15-9/h1-2H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLPJGDQJLTYWCI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on parasite multiplication in a [3H]-hypoxanthine incorporation assay
- to study its effects on the intracellular response in prostate cancer cells
- to study its effects on cell division cycle 25C (cdc25C) phosphatase levels in prostate cancer cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)