Fontos dokumentumok
SML2039
SAK3
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8′-Methyl-2′,4-dioxo-2-(1-piperidinyl)-spiro[2-cyclopentene-1,3′(2′H)-imidazo[1,2-a]pyridine]-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 8′-methyl-2′,4-dioxo-2-(piperidin-1-yl)-2′H-spiro[cyclopent[2]ene-1,3′-imidazo[1,2-a]pyridine]-3-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C2(CC1=O)N3C=CC=C(C3=NC2=O)C)N4CCCCC4
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)