218696
Casein Kinase I Inhibitor, D4476
The Casein Kinase I Inhibitor, D4476, also referenced under CAS 301836-43-1, controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Casein Kinase I Inhibitor, D4476, CK1 Inhibitor, 4-(4-(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl)-5-pyridin-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzamide
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
DMSO: 40 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1c5ncccc5)c3cc4c(cc3)OCCO4)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C23H18N4O3/c24-22(28)14-4-6-15(7-5-14)23-26-20(21(27-23)17-3-1-2-10-25-17)16-8-9-18-19(13-16)30-12-11-29-18/h1-10,13H,11-12H2,(H2,24,28)(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPDZHVCKYBCJHW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3