Fontos dokumentumok
SML1348
STF-118804
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(5-Methyl-4-(tosylmethyl)oxazol-2-yl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)-benzamide, STF 118804
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C2=NC(CS(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=C(C)O2)C=C1)NCC4=CN=CC=C4
InChI
1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLFCEZOMHBPDGI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)