Fontos dokumentumok
V3890
VU0240551
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
CID 7211972, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, SID 56405457, VU0240551-1, VU0240551-2-D4
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1csc(NC(=O)CSc2ccc(nn2)-c3ccccc3)n1
InChI
1S/C16H14N4OS2/c1-11-9-23-16(17-11)18-14(21)10-22-15-8-7-13(19-20-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJRWSLORVIHRNX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3