Merck
SML1664
Sigma-Aldrich
Deoxynivalenol Ready Made Solution
1 mg/mL
Szinonimák:
(3α,7α)-3,7,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 4-Deoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, RD-toxon, Vomitoxin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.32
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
Minőségi szint
form
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Deoxynivalenol (DON) is a trichothecene mycotoxin that inhibits the synthesis of DNA and RNA as well as protein synthesis at the ribosomal level. DON induces IL-6 mediated serum hyperelevation of IgA, as well as phosphorylation of extracellular signal regulated protein kinases 1 and 2 (ERK 1,2) and c-Jun N-terminal kinases 1 and 2 (JNK 1,2) in mice. An in vitro study with porcine ovarian granulosa cells suggests a dose dependent association of DON on porcine ovarian functions. It was also shown that LPS and its downstream mediators can interact with DON to modulate proliferative, cytotoxic and apoptotic outcomes in leukocytes in a tissue specific manner.
Elkészítési megjegyzés
Deoxynivalenol ready-made solution (1 mg/ml in Ethanol: 2-propanol 95:5) can be diluted in aqueous buffers to a working concentration of 0.1-1 μg/ml (1:1000).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C