Merck
CRM44647
Supelco
Aflatoxin B1 solution
certified reference material, 20 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Szinonimák:
Mycotoxins
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.27
Beilstein:
1269174
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
20 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)