Fontos dokumentumok
IRMM315
4-Deoxynivalenol in acetonitrile
IRMM®, certified reference material
Szinonimák:
Deoxynivalenol solution, 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
IRMM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
IRMM315
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)