Fontos dokumentumok
SML1635
Brassinin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Brassinine, Methyl N-(1H-indol-3-ylmethyl)-carbamodithioate, N-(1H-indol-3-ylmethyl)-carbamodithioic acid methyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S=C(SC)NCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C11H12N2S2/c1-15-11(14)13-7-8-6-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-6,12H,7H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYKQWFZDEDFELK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)