SML1559
Furamidine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,5-Bis(4-amidinophenyl)furan dihydrochloride, 4,4′-(2,5-Furandiyl)bis-benzenecarboximidamide dihydrochloride, DB 75, DB75, NSC 305831, WR199385
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].N[C+](N)c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)c3ccc(cc3)[C+](N)N
InChI
1S/C18H16N4O.2ClH/c19-17(20)13-5-1-11(2-6-13)15-9-10-16(23-15)12-3-7-14(8-4-12)18(21)22;;/h1-10H,(H3,19,20)(H3,21,22);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXNYQUQHOUERTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)