Fontos dokumentumok
SML2340
SGC8158
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5′-S-[4-[(4′-Chlorobiphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CNCCCCSC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](O)[C@@H]3O)=CC=C2
InChI
1S/C27H31ClN6O3S/c28-20-8-6-18(7-9-20)19-5-3-4-17(12-19)13-30-10-1-2-11-38-14-21-23(35)24(36)27(37-21)34-16-33-22-25(29)31-15-32-26(22)34/h3-9,12,15-16,21,23-24,27,30,35-36H,1-2,10-11,13-14H2,(H2,29,31,32)/t21-,23-,24-,27-/m1/s1
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)