Merck
SML1270
Sigma-Aldrich
YZ9
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Carbethoxy-7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.20
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H10O5/c1-2-16-11(14)9-5-7-3-4-8(13)6-10(7)17-12(9)15/h3-6,13H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IETDBZQIWIJQJG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
YZ9 is a 5, 6, 7, 8-tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl) chromen-4-one (N4A) inhibitor.
YZ9 is a potent inhibitor of PFKFB3 (6-phosphfructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase) with an IC50 = 183 nM. PFKFB3 is over expressed in many cancers and catalyzes the production of fructose-2,6-bisphosphate, which can potentiate PFK1 activity, enhancing glycolysis in tumor cells. YZ9 dose dependently inhibits proliferation of HeLa cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Minsuh Seo et al.
PloS one, 6(9), e24179-e24179 (2011-10-01)
Cancer cells adopt glycolysis as the major source of metabolic energy production for fast cell growth. The HIF-1-induced PFKFB3 plays a key role in this adaptation by elevating the concentration of Fru-2,6-BP, the most potent glycolysis stimulator. As this metabolic