Fontos dokumentumok
SML0483
DpC
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Di-2-pyridylketone-4-cyclohexyl-4-methyl-3-thiosemicarbazone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C(=S)N\N=C(\c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H23N5S/c1-24(15-9-3-2-4-10-15)19(25)23-22-18(16-11-5-7-13-20-16)17-12-6-8-14-21-17/h5-8,11-15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNLZNQJBZNOUBM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)