422175
L-165,041
A cell-permeable phenoxyacetic acid derivative that acts as a potent and selective peroxisome proliferator activator receptor δ (PPARδ) agonist (Ki = 6 nM for hPPARδ and 730 nM for hPPARγ).
Szinonimák:
L-165,041, Compound P, L165041, 4-[3-(2-Propyl-3-hydroxy-4-acetyl)phenoxy]propyloxyphenoxy-acetic acid, PPAR Agonist VIII, PPARα Agonist III, PPARγ Agonist VII
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
1 M NaOH: 40 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Peroxisome proliferator activator receptor δ (PPAR@delta;)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Castrillo, A., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34082.
Hansen, J.B., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 3175.
Son, C., et al. 2001. Endocrinology142, 4189.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Leibowitz, M.D., et al. 2000. FEBS Lett.473, 333.
Berger, J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 6718.
Lim, H., et al. 1999. Genes Dev.13, 1561.
WGK
WGK 3