Merck
SML1469
Sigma-Aldrich
Ulipristal acetate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CDB-2914
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H37NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
475.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +165 to +185°, c = 1 in dichloromethane
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N
Géninformáció
human ... PGR(5241)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ulipristal acetate is a selective progesterone receptor modulator (SPRM) with tissue-selective partial antagonist activity. It has clinical use both as an emergency contraceptive and as a treatment for uterine fibroids. Ulipristal acetate acts as a partial antagonist on the hypothalamic–pituitary–ovarian axis to inhibit or delay ovulation without affecting human embryo implantation. As a progesterone antagonist, Ulipristal acetate selectively suppresses neo-vascularization, cell proliferation, and survival in uterine fibroid cells, but not in normal myometrial cells.
Ulipristal acetate is known to reduce uncontrolled bleeding due to post uterine fibroid surgery.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery.
Donnez J, et al.
The New England Journal of Medicine, 366(5), 409-420 (2012)