Fontos dokumentumok
PZ0367
PF-02413873
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[3-Cyclopropyl-1-(mesylmethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]oxy-2,6-dimethylbenzonitrile, 4-[[3-Cyclopropyl-5-methyl-1-[(methylsulfonyl)methyl]-1H-pyrazol-4-yl]oxy]-2,6-dimethyl-benzonitrile, PF 2413873, PF-2413873
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=C(C#N)C(C)=CC(OC2=C(C)N(CS(=O)(C)=O)N=C2C3CC3)=C1
InChI
1S/C18H21N3O3S/c1-11-7-15(8-12(2)16(11)9-19)24-18-13(3)21(10-25(4,22)23)20-17(18)14-5-6-14/h7-8,14H,5-6,10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSFGZNVRVZHUGV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)