Fontos dokumentumok
SML1420
Sigma-Aldrich
FSL-1
≥80% (HPLC)
Szinonimák:
(R,S)-Pam2Cys-Gly-Asp-Pro-Lys-His-Pro-Lys-Ser-Phe-OH, Fibroblast-stimulating Lipopeptide, Pam2CGDPKHPKSF, S-[2,3-Bis[(1-Oxohexadecyl)oxy]propyl]-L-cysteinylglycyl-L-a-aspartyl-L-prolyl-L-lysyl-L-histidyl-L-prolyl-L-lysyl-L-seryl-L-phenylalanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C84H140N14O18S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1666.16
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB. FSL-1 is based on the N-terminal part of the 44-kDa lipoprotein LP44 of Mycoplasma salivarium. FSL-1 showed higher stimulatory activity than MALP-2 in its ability to induce TNF-α production in macrophages and NF-κB in TLR2/TLR6 transfected HEK293 cells.
FSL-1 is a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist. It is capable of increasing resistance to herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection.
Feloldás
Reconstitute in endotoxin-free water.
Egyéb megjegyzések
Air sensitive
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
FSL-1, a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist, enhances resistance to experimental HSV-2 infection
Rose WA, et al.
Virology Journal, 6, 195-195 (2009)