Fontos dokumentumok
I5159
Imiquimod
≥98% (HPLC), solid, caspase 3 activator
Szinonimák:
1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazole[4,5-c]quinoline-4-amine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Imiquimod, ≥98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
H2O: <2 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL (warming to 60 °C for 15 minutes)
SMILES string
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TLR7(51284)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)